Tide Fluor™ 5WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2275
AATB2275EA 307 EUR InStock
AATB2275
Tide Fluor™ 5WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 5WS azide
Tide Fluor™ 5WS (TF5WS) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy5.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95d7245b12d647693abd772aa228e71f3a487717&vid=a55da5b525054d080cda66b3457f277e1c1d4422&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité