Tide Fluor™ 5WS alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2276
AATB2276EA 295 EUR InStock
AATB2276
Tide Fluor™ 5WS alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 5WS alkyne
Tide Fluor™ 5WS (TF5WS) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy5.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62b0c0820fa0200a3143392d87ef019a82d3ee72&vid=5122e794662e298d5a28538b1d875eae33984e3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité