Tide Fluor™ 5WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2278
AATB2278EA 442 EUR InStock
AATB2278
Tide Fluor™ 5WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 5WS acid
Tide Fluor™ 5WS (TF5WS) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy5.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4dbac1d1bbabfb5bad0c881035c2cbf36602a5&vid=335210e18a51a4af29e4881abbcc325e8c23212a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité