Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit *Red/Blue Dual Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22788
AATB22788EA 442 EUR InStock
AATB22788
Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit *Red/Blue Dual Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
This Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit uses two fluorescent indicators: Cellbrite™ Red (Ex/Em = 613/631 nm) for labelling viable cells and a cell-impermeable DNA-binding dye Nuclear Blue™ DCS1 (Ex/Em = 360/450 nm) for labelling dead cells with damaged membranes.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Results in under 2 hours
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité