Tide Fluor™ 5WS amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2279
AATB2279EA 307 EUR InStock
AATB2279
Tide Fluor™ 5WS amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 5WS amine
Tide Fluor™ 5WS (TF5WS) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy5.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 1021,03 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b5a20345ba228c86716efea2983281472f91ca4&vid=2e5bf227071983bec5357eb2d77afdf70102367f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité