Cell Meter™ NIR Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Microplate Reader*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22803
AATB22803EA 295 EUR InStock
AATB22803
Cell Meter™ NIR Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Microplate Reader*
Tests Tests cellulaires
Our Cell Meter™ assay kits are a set of tools for monitoring cell viability.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Optimized for microplate readers but suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité