Tide Fluor™ 5WS succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2281
AATB2281EA 442 EUR InStock
AATB2281
Tide Fluor™ 5WS succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 5WS succinimidyl ester
Tide Fluor™ 5WS (TF5WS) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy5.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5bb0ef80e85003b2fbe1f29b7afc8773a9f663&vid=1699fbc755cd2fc8436c44fe6e3aa0ffb17d5ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité