Cell Meter™ Nuclear Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimised for Flow Cytometry*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22811
AATB22811EA 295 EUR InStock
AATB22811
Cell Meter™ Nuclear Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimised for Flow Cytometry*
Tests Tests cellulaires
Our Cell Meter™ assay kits are a set of tools for monitoring cell viability.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Optimised for flow cytometry but suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité