Cell Meter™ FITC-Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22839
AATB22839EA 307 EUR InStock
AATB22839
Cell Meter™ FITC-Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry*
Tests Tests cellulaires
Our Cell Meter™ FITC-Annexin V binding assay kit is designed to monitor cell apoptosis through measuring the translocation of phosphatidylserine (PS).
  • Robust protocol
  • Sensitive detection
  • In-house quality control
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité