Tide Fluor™ 4 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF4 acid
2285
AATB2285EA 307 EUR InStock
AATB2285
Tide Fluor™ 4 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 4 acid
TF4 is designed to be a superior fluorophore alternative to ROX and Texas Red®.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 562,65 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27a894c7db5021f88d1680ec29064e7a551a5b02&vid=49ecc7f0f6b27a9ac560fac509a39b57502f4126&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité