Cell Meter™ Fixed Cell and Tissue TUNEL Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22851
AATB22851EA 563 EUR InStock
AATB22851
Cell Meter™ Fixed Cell and Tissue TUNEL Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Cell Meter™ fixed cell and tissue TUNEL apoptosis assay kit provides a robust tool for conveniently detecting DNA fragmentation caused by apoptosis.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité