Tide Fluor™ 4 amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF4 amine
2286
AATB2286EA 307 EUR InStock
AATB2286
Tide Fluor™ 4 amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 4 amine
TF4 is designed to be a superior fluorophore alternative to ROX and Texas Red®.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 946,81 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d809234fee222b01c720a29fa40540b2ab46a5a0&vid=fcd2035ac6927ff7800be667e8b3f83539db9608&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité