Tide Fluor™ 4 maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF4 maleimide
2287
AATB2287EA 307 EUR InStock
AATB2287
Tide Fluor™ 4 maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 4 maleimide
TF4 is designed to be a superior fluorophore alternative to ROX and Texas Red®.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 755,86 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c666e63b37a5674fa60aa9db1a00dae458db52e&vid=b9bde6af6b97d3c9456f54c47262285831f4f408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité