Tide Fluor™ 4, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF4 SE
2289
AATB2289EA 307 EUR InStock
AATB2289
Tide Fluor™ 4, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 4, succinimidyl ester
TF4 is designed to be a superior fluorophore alternative to ROX and Texas Red®.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 659,73 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d38d5fa9be69c6eb3c088eab6f396de169689fa9&vid=eb28389c545dc2896d8ce2db3e3008cfc1e4fe86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité