Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Optimized for Flow Cytometry*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22904
AATB22904EA 460 EUR InStock
AATB22904
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Optimized for Flow Cytometry*
Tests Tests cellulaires
Reactive oxygen species (ROS) are natural byproducts of the normal metabolism of oxygen and play important roles in cell signaling.
  • Ready to use
  • Contains all necessary components
  • Robust and adaptable
  • Optimizsed for flow cytometry but suitable for all major fluorescence platforms
  • results with only 1 hour incubation
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité