Tide Fluor™ 6WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF6WS acid
2291
AATB2291EA 307 EUR InStock
AATB2291
Tide Fluor™ 6WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 6WS acid
Tide Fluor™ 6WS (TF6WS) family has the spectral properties similar to those of Cy5.5, IRDye 700 and Alexa Fluor 680.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 1031,08 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b054e96ef98181ee662cbb6caf51234b728ad6e&vid=2cff491014ba2f11f5d9946fc96795b20327856c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité