Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit*Optimized for Flow Cytometry*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22970
AATB22970EA 442 EUR InStock
AATB22970
Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit*Optimized for Flow Cytometry*
Tests Tests cellulaires
Mitochondria are major producers of cellular superoxide.
  • Ready to use
  • Contains all necessary components
  • Robust and adaptable
  • Optimized for flow cytometry but suitable for all major fluorescence platforms
  • Results with only 1 hour incubation
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité