Cell Meter™ Mitochondrial Autophagy Imaging Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22998
AATB22998EA 442 EUR InStock
AATB22998
Cell Meter™ Mitochondrial Autophagy Imaging Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Mitochondrial autophagy (also called 'mitophagy') appears to be involved in Alzheimer and Parkinson diseases, mainly induced by the accumulation of depolarised mitochondria.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité