Tide Fluor™ 4 alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2301
AATB2301EA 295 EUR InStock
AATB2301
Tide Fluor™ 4 alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 4 alkyne
TF4 is designed to be a superior fluorophore alternative to ROX and Texas Red®.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f61013ad9b19bfd88bcaed99b84a41be7f333e45&vid=091dcbae2285b42dabfdbaab06869d00d5074f62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité