Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cell Meter™ Cell Adhesion Assay Kit

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC

23010
AATB23010EA 493 EUR InStock
AATB23010
Cell Meter™ Cell Adhesion Assay Kit
Tests Tests cellulaires
The Cell Meter™ cell adhesion assay kit is a fast and sensitive assay for measuring cell-cell or cell-surface adhesion for a variety of cell types.

  • Contains all necessary components
  • Suitable for most common cell types
  • pH-independent fluorescence
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms

Attention: For research use only.


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité