Tide Fluor™ 6WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2302
AATB2302EA 295 EUR InStock
AATB2302
Tide Fluor™ 6WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 6WS azide
Tide Fluor™ 6WS (TF6WS) family has the spectral properties similar to those of Cy5.5, IRDye 700 and Alexa Fluor 680.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0b3cbb644631b33457602438d522b1a668ebf49&vid=46bc2316ca71e9f62fb5b447e2da6d2e3e2a17a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité