Tide Fluor™ 6WS alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF6WS alkyne
2303
AATB2303EA 307 EUR InStock
AATB2303
Tide Fluor™ 6WS alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 6WS alkyne
Tide Fluor™ 6 (TF6WS) family has the spectral properties similar to those of Cy5.5, IRDye 700 and Alexa Fluor 680.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 1162,23 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc384b5641fa2c81a4e376da6442f264c7de805b&vid=312c4a7e5d931aa5ffa592ab88f5e7805a536926&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité