Tide Fluor™ 7WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF7WS azide
2304
AATB2304EA 307 EUR InStock
AATB2304
Tide Fluor™ 7WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 7WS azide
Tide Fluor™ 7WS (TF7WS) family has the spectral properties similar to those of Cy7, IRDye 800 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 959,04 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dcefd97860e4ca1fe7a2841ad15abffd1e7f83a&vid=7b88896cb9adc34467a68b8920cbeba855c8b0c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité