BSB [(trans,trans)-1-Bromo-2,5-bis-(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
23050
AATB23050EA 307 EUR InStock
AATB23050
BSB [(trans,trans)-1-Bromo-2,5-bis-(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene]
BSB [(trans,trans)-1-Bromo-2,5-bis-(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene]
BSB is a cell-permeable fluorescent probe that specifically binds to and labels intracellular beta-amyloid aggregates both in vitro (Ki = 400 nM) and in vivo.
  • Cell permeable
  • Well-cited probe
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Formule: C₂₄H₁₇BrO₆
MW: 481,292 g/mol
Numéro CAS: 56776-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité