2-(4'-(Dimethylamino)phenyl)-6-methyl-benzothiazole (BTA-2) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
23052
AATB23052EA 115 EUR InStock
AATB23052
2-(4'-(Dimethylamino)phenyl)-6-methyl-benzothiazole (BTA-2) ≥95%
2-(4'-(Dimethylamino)phenyl)-6-methyl-benzothiazole (BTA-2)
BTA-2 is an uncharged derivative of Thioflavin-T that exhibits high affinity for amyloid deposits [Ki = 143 nm for Ab(1-40)] and can cross the blood brain barrier.
  • High Target Affinity
  • Bright Fluorescence
Attention: For research use only.
Numéro CAS: 10205-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité