Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chrysamine G

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

23055
AATB23055EA 120 EUR InStock
AATB23055
Chrysamine G
Chrysamine G
Chrysamine G is a lipophilic, bis-salicylic acid analog of Congo Red that displays both high (Kd = 200 nM; Bmax = 1.13 moles per mole of Ab40) and low (Kd = 38.77 µM; Bmax = 23.10 moles per mole of Ab40) affinity binding sites for beta-amyloid (Ab) fibrils.


Formule: C₂₆H₁₈N₄O₆
MW: 482,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD07186299
Numéro CAS: 6472-91-9
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité