Tide Fluor™ 8WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF8WS azide
2306
AATB2306EA 307 EUR InStock
AATB2306
Tide Fluor™ 8WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 8WS azide
Tide Fluor™ 8WS (TF8WS) family has the spectral properties similar to those of IRDye 800.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 1125,19 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8ddbd43673be7159e1334f4eb6feff65e400730&vid=e385695a28e87bcb6fd03c477d6f58098d724688&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité