Thioflavin T succinimidyl ester ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
23065
AATB23065EA 295 EUR InStock
AATB23065
Thioflavin T succinimidyl ester ≥90%
Thioflavin T succinimidyl ester
Thioflavin T (ThT), also called Basic Yellow 1 or CI 49005, is a benzothiazole salt.
  • Essential Thioflavin T Reagent
  • Useful In Alzheimer's Research
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité