Tide Fluor™ 8WS alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2307
AATB2307EA 295 EUR InStock
AATB2307
Tide Fluor™ 8WS alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 8WS alkyne
Tide Fluor™ 8WS (TF8WS) family has the spectral properties similar to those of IRDye 800.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97f74dc476a6ee0195c89b8cb549cc920a5e5111&vid=325b4e7ed9fe6a6d18934771e2933ad3798de69a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité