Congo red maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
23070
AATB23070EA 386 EUR InStock
AATB23070
Congo red maleimide
Congo red maleimide
Congo Red has been used as a common qualitative staining method for the identification of amyloids in vitro and in tissue sections.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité