Congo red amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST
23071
AATB23071EA 402 EUR InStock
AATB23071
Congo red amine
Congo red amine
Congo Red has been used as a common qualitative staining method for the identification of amyloids in vitro and in tissue sections.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité