Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Texas Red®
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
23103
AATB23103EA 221 EUR InStock
AATB23103
Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Texas Red®
Protéines et Peptides
This red fluorescent phalloidin conjugate (equivalent to Texas Red®-labeled phalloindin) selectively binds to F-actins with much higher photostability than the fluorescein-phalloidin conjugates.
  • Suitable for all fluorescent imaging platforms
  • Specific for actin in both living or fixed cells
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité