Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Alexa Fluor® 405
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
23111
AATB23111EA 221 EUR InStock
AATB23111
Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Alexa Fluor® 405
Protéines et Peptides
This blue fluorescent phalloidin conjugate (equivalent to Alexa Fluor® 405-labeled phalloidin) selectively binds to F-actins.
  • Suitable for all fluorescent imaging platforms
  • Specific for actin in both living or fixed cells
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité