Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), iFluor® 633
Fournisseur: AAT BIOQUEST
23125
AATB23125EA 221 EUR InStock
AATB23125
Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), iFluor® 633
Protéines et Peptides
This deep red fluorescent phalloidin conjugate (equivalent to Alexa Fluor® 633-labeled phalloidin) selectively binds to F-actins.
  • Suitable for all fluorescent imaging platforms
  • Specific for actin in both living or fixed cells
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité