Native Amanita phalloides Phalloidin (from Amanita phalloides), Alexa Fluor® 790
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
23131
AATB23131EA 442 EUR InStock
AATB23131
Native Amanita phalloides Phalloidin (from Amanita phalloides), Alexa Fluor® 790
Protéines et Peptides
This infrared fluorescent phalloidin conjugate selectively binds to F-actins with much higher photostability than the fluorescein-phalloidin conjugates.
  • Brighter signal
  • High affinity and selectivity
  • In house quality control
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité