Phalloidin, XFD488
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
23153
AATB23153EA 442 EUR InStock
AATB23153
Phalloidin, XFD488
Protéines et Peptides
XFD488 has the same chemical structure of Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Well-cited conjugate
  • High affinity and selectivity
  • In house quality control
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité