Bodi Fluor™ 581/591 C11 sonde de peroxydation lipidique
Fournisseur: AAT BIOQUEST
23290
AATB23290EA 271 EUR InStock
AATB23290
Bodi Fluor™ 581/591 C11 sonde de peroxydation lipidique
Bodi Fluor™ 581/591 C11
Bodi Fluor™ 581/591 C11 is the same molecule as Bodipy 581/591 C11.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité