Tide Fluor™ 7WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2330
AATB2330EA 295 EUR InStock
AATB2330
Tide Fluor™ 7WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 7WS acid
Tide Fluor™ 7WS (TF7WS) family has the spectral properties similar to those of Cy7, IRDye 800 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07cb90d496a1b45f9fc0d9cc7c50af0e17adff5f&vid=5591c28213aa1558ac48b94e684217a02e83b110&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité