Texas Red®-DHPE ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
23300
AATB23300EA 146 EUR InStock
AATB23300
Texas Red®-DHPE ≥95%
Texas Red®-DHPE
Texas Red® DHPE is a phospholipid that is labeled on the head group with the bright, red-fluorescent Texas Red® dye (excitation/emission maxima ~595/615 nm).
Formule: C₇₄H₁₁₇N₄O₁₄PS₂
Numéro CAS: 187099-99-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité