OG488 DHPE
Fournisseur: AAT BIOQUEST
23302
AATB23302EA 136 EUR InStock
AATB23302
OG488 DHPE
OG488 DHPE
OG488 DHPE is a phospholipid that is labeled on the head group with the bright, green-fluorescent fluorinated fluorescein dye (also called Oregon Green® 488, Oregon Green® is a trademark of Invitrogen).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité