Fluorescein-DHPE ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
23304
AATB23304EA 146 EUR InStock
AATB23304
Fluorescein-DHPE ≥90%
Fluorescein-DHPE
Fluorescein DHPE is a phospholipid that is labeled on the head group with the bright, green-fluorescent fluorescein dye.
  • Bright Fluorescence
  • Robust
Attention: For research use only.
Formule: C₆₄H₁₀₀N₃O₁₃PS
Numéro CAS: 87706-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité