Tide Fluor™ 7WS amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2331
AATB2331EA 295 EUR InStock
AATB2331
Tide Fluor™ 7WS amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 7WS amine
Tide Fluor™ 7WS (TF7WS) family has the spectral properties similar to those of Cy7, IRDye 800 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94233e614b6cedb9457fc0764b418817c14df6e6&vid=b5db3de5e043edc354e1a37c9d9a7cd67e937bf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité