Tide Fluor™ 7WS maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF7WS maleimide
2332
AATB2332EA 307 EUR InStock
AATB2332
Tide Fluor™ 7WS maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 7WS maleimide
Tide Fluor™ 7WS (TF7WS) family has the spectral properties similar to those of Cy7, IRDye 800 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 1013,08 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eee688adc7e36ae7f2932e1499a9b783faafbc9&vid=5f9360f8bda7721fa6fc191d6c797f8a618f761b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité