Tide Fluor™ 7WS, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF7WS SE
2333
AATB2333EA 152 EUR InStock
AATB2333
Tide Fluor™ 7WS, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 7WS, succinimidyl ester
Tide Fluor™ 7WS (TF7WS) family has the spectral properties similar to those of Cy7, IRDye 800 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 1076,39 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0650bb655264bee391c70996480b3195c45aa420&vid=24757702baf096cce69904b61be93e4049ec7b6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité