Tide Fluor™ 8WS amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF8WS amine
2336
AATB2336EA 307 EUR InStock
AATB2336
Tide Fluor™ 8WS amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 8WS amine
Tide Fluor™ 8WS (TF8WS) family has the spectral properties similar to those of IRDye 800.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 1213,22 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e990ca1bbe1f5ff89ffe713bf79c18cf35af5178&vid=506d43357d0f4ed92a5465cb05eafbb8fced09e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité