Tide Fluor™ 8WS, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF8WS SE
2338
AATB2338EA 152 EUR InStock
AATB2338
Tide Fluor™ 8WS, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 8WS, succinimidyl ester
Tide Fluor™ 8WS (TF8WS) family has the spectral properties similar to those of IRDye 800.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 1343,73 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1aa6b7cf63e6405ec696a7fd1a34f0378882161a&vid=a6fa43a0270e386efa8f13196388c5da1899f90c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité