Tide Fluor™ 3WS maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF3WS maleimide
2344
AATB2344EA 307 EUR InStock
AATB2344
Tide Fluor™ 3WS maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 3WS maleimide
Tide Fluor™ 3WS (TF3WS) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy3.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 961 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72da533cf5380bd5425a84a53aed1b77bf2d5651&vid=446f86f6770cc7bb4c9d9667a0069f1c4a3499fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité