Tide Fluor™ 3WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF3WS acid
2345
AATB2345EA 460 EUR InStock
AATB2345
Tide Fluor™ 3WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 3WS acid
Tide Fluor™ 3WS (TF3WS) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy3.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 838,89 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b1280632940b2e3b9003fc1faee83bd20e6a42&vid=210f2e7c2c16cf7cffc4b6bb475bee67bbd50a82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité