Tide Fluor™ 3WS amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF3WS amine
2347
AATB2347EA 307 EUR InStock
AATB2347
Tide Fluor™ 3WS amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 3WS amine
Tide Fluor™ 3WS (TF3WS) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy3.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 996 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb8c122567a4bdd4def75f055df350070cff3327&vid=f0ef295516b74d9bb8c0c326f0fe2e62ba0d0ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité