Tide Fluor™ 2WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2348
AATB2348EA 590 EUR InStock
AATB2348
Tide Fluor™ 2WS acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2WS acid
Tide Fluor™ 2WS (TF2WS) family has the spectral properties similar to those of fluorescein, DyLight 488 and Alexa Fluor 488.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b982e537dfed0f1905b6eff03c871c883c616c6e&vid=599acd46afa4f230e4bbf80f57b294a23415815f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité